Fortfahren mit
533238
2-Chlorbenzaldehydoxim
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H4CH=NOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-065-9
MDL number:
Assay:
98%
€ 91,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
73-76 °C (lit.)
functional group
amine, chloro, oxime
SMILES string
O\N=C\c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10/h1-5,10H/b9-5+
InChI key
FZIVKDWRLLMSEJ-WEVVVXLNSA-N
General description
2-Chlorobenzaldehyde oxime is also known as o-chlorobenzaldehyde oxime. It can be synthesized by reacting 2-chlorobenzaldehyde and hydroxylamine hydrochloride.
Application
2-Chlorobenzaldehyde oxime may be used in the preparation of:
  • 2-chlorobenzaldehyde under different reaction conditions
  • methyl 3-(2-chlorophenyl)-5-[1-(4-methoxybenzyloxy)-ethyl]isoxazole-4-carboxylate
  • dimethyl 3-(2-chlorophenyl)isoxazole-4,5-dicarboxylate
  • [3-(2-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]methanol
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
475890124974146757
assay
98%
assay
97%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
73-76 °C (lit.)
mp
38-42 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
mp
64-69 °C (lit.)
functional group
amine, oxime, chloro
functional group
chloro, isothiocyanate
functional group
-
functional group
aldehyde, chloro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)