Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H16OSi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.35
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-873-5
Beilstein/REAXYS Number:
1734568
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95.0%
form
liquid
refractive index
n
bp
86 °C (lit.)
density
0.760 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H16OSi2/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,1-5H3
InChI key
AOJHDNSYXUZCCE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?