Merck
531871
Sigma-Aldrich
[(R,R)-(−)-Ethylenbis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]-zirconium(IV)-(R)-1,1′-bi-2-naphtholat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H36O2Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
639.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −745°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[CH]1[CH][C](CC[C]2[CH][CH][C]3CCCC[C]23)[C]4CCCC[C]14.O5[Zr]Oc6ccc7ccccc7c6-c8c5ccc9ccccc89
InChI
1S/C20H14O2.C20H24.Zr/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22;1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;/h1-12,21-22H;9-12H,1-8,13-14H2;/q;;+2/p-2
InChIKey
RENWIQQXMVJPLQ-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)