528986
2-Fluor-4-methoxybenzaldehyd
97%
Synonym(e):
2-Fluor-p-anisaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
43-48 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(C=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-5H,1H3
InChIKey
UNWQNFJBBWXFBG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- fluorine containing 2,4,5-trisubstituted imidazole
- 1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)-2-propanone
- 6-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)fulvene
- 10-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)-6,7,9,10-tetrahydro-1Hfuro[3,4-b]pyrazolo[3,4-f]quinolin-9-one
- polyhydroquinoline (PHQ)
- 3-(2-fluoro-4-methoxyphenyl) acrylic acid methyl ester
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable