Merck
528935
Sigma-Aldrich
1-Brom-4-fluor-2-iodbenzol
98%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(F)I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.628 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
Dichte
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(Br)c(I)c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)