528919
2-Brom-4,6-dichloranilin
98%
About This Item
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrCl2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
InChIKey
DTPADCOGQUOGHT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable