Merck
528293
3,5-Diethoxybenzoesäure-ethylester
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5O)2C6H3CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.28
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
112-113 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(OCC)cc(OCC)c1
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-15-11-7-10(13(14)17-6-3)8-12(9-11)16-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
QILFPIREJVUYJP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)