52792
(2R,5R)-2,5-Hexandiol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −35±2°, c = 9% in chloroform
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](O)CC[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
InChIKey
OHMBHFSEKCCCBW-PHDIDXHHSA-N
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)