Merck
527807
Sigma-Aldrich
4-Methylnaphthonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C10H6CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(C#N)c2ccccc12
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)