Merck
526703
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl-toluolchrom
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH3Cr(CO)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
78-82 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1.[O]#C[Cr](C#[O])C#[O]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)