Merck
526614
Sigma-Aldrich
2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzaldehyd
97%
Synonym(e):
2-Chlor-6-fluor-m-tolualdehyd
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H2(F)(CH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(F)c(C=O)c1Cl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)