Merck
526517
Sigma-Aldrich
2-Fluor-4,5-dimethoxybenzylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3(F)CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
mp (Schmelzpunkt)
50-54 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(F)c(CCl)cc1OC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)