Merck
525731
Sigma-Aldrich
3,4,5-Triethoxybenzylalkohol
96%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)3C6H2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
36-39 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1cc(CO)cc(OCC)c1OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-4-15-11-7-10(9-14)8-12(16-5-2)13(11)17-6-3/h7-8,14H,4-6,9H2,1-3H3
InChIKey
BDLRHPZTSRLNOW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3,4,5-Triethoxybenzyl alcohol is an organic building block useful in organic synthesis.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)