Merck
525332
Sigma-Aldrich
4-(Difluormethoxy)-phenylisothiocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
F2CHOC6H4NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.584 (lit.)
bp
252-255 °C (lit.)
Dichte
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)Oc1ccc(cc1)N=C=S
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)