Merck
525316
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorphenylisothiocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
F3C6H2NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.577 (lit.)
bp
210-213 °C (lit.)
Dichte
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(N=C=S)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F3NS/c8-4-1-2-5(11-3-12)7(10)6(4)9/h1-2H
InChIKey
KTNHZGZWGZUKGE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)