Wichtige Dokumente
524174
Tetrabutylantimon(V)-bromid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3]4SbBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
Dichte
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC[Sb](Br)(CCCC)(CCCC)CCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)