Merck
523712
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −7°, c = 0.6 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
140-144 °C (lit.)
SMILES String
N[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2