Merck
522244
Sigma-Aldrich
[9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-yliden]-malonsäuredinitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H18N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
λmax
650 nm
SMILES String
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(\c4ccccc34)=C(/C#N)C#N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)