Wichtige Dokumente
522228
1,2-Bis-(methylsilyl)-ethan
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3SiH2CH2CH2SiH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
95-96 °C (lit.)
Dichte
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[SiH2]CC[SiH2]C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)