Merck
521981
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Trihexyldiethylentriamin
99.99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5N[CH2CH2NH(CH2)5CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.99%
bp
145 °C/0.04 mmHg (lit.)
Dichte
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCNCCN(CCCCCC)CCNCCCCCC
InChI
1S/C22H49N3/c1-4-7-10-13-16-23-18-21-25(20-15-12-9-6-3)22-19-24-17-14-11-8-5-2/h23-24H,4-22H2,1-3H3
InChIKey
QHVDQQBHZSMNAX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)