Merck
520519
Sigma-Aldrich
2[[5-(Dibutylamino)-2-thienyl]-methylen]-1H-inden-1,3(2H)-dion
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
135-137 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CCCCN(CCCC)c1ccc(\C=C2/C(=O)c3ccccc3C2=O)s1
Leistungsmerkmale und Vorteile
A neutrocyanine chromophore based on a five-membered heterocycle for photorefractive applications.