Merck
520284
Sigma-Aldrich
4-(Ethoxycarbonyl)-phenylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
C2H5O2CC6H4ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
0.5 M in THF
Verunreinigungen
1-3% inorganic chloride
bp
65 °C
Dichte
1.023 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc([Zn]Br)cc1
InChI
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
CYJKOKZYUACUHZ-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)