Wichtige Dokumente
51916
Fmoc-3-(1-pyrazolyl)-Ala-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-3-(1-pyrazolyl)-L-alanin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H19N3O4
Molekulargewicht:
377.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (HPLC)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cn1cccn1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)