Merck
517429
Sigma-Aldrich
Bis-(pentamethylcyclopentadienyl)-strontium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30Sr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC1=C(C)C(C)([Sr]C2(C)C(C)=C(C)C(C)=C2C)C(C)=C1C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)