Wichtige Dokumente
517399
Dichloro-bis-(ethylcyclopentadienyl)-titan
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18Cl2Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
137-140 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ti]Cl.CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)