Merck
516880
Sigma-Aldrich
(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-yliden)-malonsäuredinitril
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
192-194 °C (lit.)
SMILES String
CC1=C\C(C=C(C)O1)=C(\C#N)C#N
Anwendung
Dye intermediate used in the synthesis of an electrooptical chromophore.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Beckmann, S. et al.
Advanced Materials, 11, 536-536 (1999)