Merck
516716
Sigma-Aldrich
3,3′-Dithiodipropionsäure-di-(2-aminoethylester) -Lösung
75 wt. % in H2O
Synonym(e):
TPS® 15
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H24N2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.44
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration
75 wt. % in H2O
SMILES String
NCCO.NCCO.OC(=O)CCSSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S2.2C2H7NO/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10;2*3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);2*4H,1-3H2
InChIKey
OBJGBTROGRUPPA-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of Arkema
TPS is a registered trademark of Arkema France
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)