Merck
516074
Sigma-Aldrich
Merrifield-Harz
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
Chlormethyliertes Polystyrol, Chlormethyliertes Styrol-divinylbenzol-harz, Chlormethyliertes Styrol/Divinylbenzol Copolymer, Poly-(Styrol-co-vinylbenzylchlorid-co-divinylbenzol), Polystyrol quervernetzt mit Divinylbenzol, chlormethyliert, Styrol und Divinylbenzol Copolymer, chlormethyliert
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Quervernetzung
1 % cross-linked
Kennzeichnungsgrad
0.5-1.0 mmol/g Cl- loading
Partikelgröße
100-200 mesh
SMILES String
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChIKey
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)