Wichtige Dokumente
515167
Octamethyl-1,4-dioxa-2,3,5,6-tetrasilacyclohexan
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[-Si(CH3)2OSi(CH3)2-]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
bp
71-73 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-45 °C (lit.)
SMILES String
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)[Si](C)(C)O[Si]1(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)