Merck
513431
Sigma-Aldrich
Luperox® AFR40
40 wt. % in dibutyl phthalate
Synonym(e):
Benzoylperoxid, Mischung mit Dibutylphthalat
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5CO)2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
40 wt. % in dibutyl phthalate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Polymerization initiator.
Rechtliche Hinweise
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. E - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)