Merck
513113
Sigma-Aldrich
4-Butoxybenzonitril
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3OC6H4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
bp
240-244 °C (lit.)
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H13NO/c1-2-3-8-13-11-6-4-10(9-12)5-7-11/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChIKey
RRGQINKVTNAIBB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)