Merck
513024
Sigma-Aldrich
5-(tert.-Butyldimethylsilyl)-N-methylimidazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
76-78 °C (lit.)
SMILES String
Cn1cncc1[Si](C)(C)C(C)(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)