Merck
512605
Sigma-Aldrich
Bis-(cyclopentadienyl)-wolfram-chlorid-hydrid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11ClW
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[H][W]123456789(Cl)C%10C1=C2C3=C4%10.C5%11C6=C7C8=C9%11
InChI
1S/2C5H5.ClH.W.H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;1H;;/q;;;+1;/p-1
InChIKey
AZSYFWMTJOTZOV-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)