Merck
512095
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-methoxyphenylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(OCH3)NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.59
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO2/c1-12-8-3-2-6(10-5-11)4-7(8)9/h2-4H,1H3
InChIKey
XYRDQHNCDBDNSF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)