Merck
511234
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl-cyclopentadienyl-hydridowolfram
98%
Synonym(e):
Tricarbonyl-(cyclopentadienyl)-hydridowolfram(II)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6O3W
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.97
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: tungsten
reagent type: catalyst
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[WH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3CO.W.H/c1-2-4-5-3-1;3*1-2;;/h1-5H;;;;;
InChIKey
FYSFWBGCVRRUIX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Water-react 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76.67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)