Wichtige Dokumente
511080
Titan(IV)-2-ethyl-1,3-hexandiolat
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Ti[RCH2CH(C2H5)CH(R')CH2CH2CH3]4, R = OH or O-, R' = O- orOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
628.74
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(O)C(CC)O[Ti](OC(CC)C(O)CCCC)(OC(CC)C(O)CCCC)OC(CC)C(O)CCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)