Merck
510769
Sigma-Aldrich
(8S-cis)-2-Methyl-7,8-octadecenoxid
95%
Synonym(e):
(2S-cis)-2-Decyl-3-(5-methylhexyl)oxirane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H38O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.50
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D +0.8°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
146-148 °C/0.25 mmHg (lit.)
Dichte
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCC[C@@H]1O[C@@H]1CCCCC(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)