Wichtige Dokumente
510564
(S)-(+)-2-Amino-3-(2-aminoethoxy)-propionsäure -monohydrochlorid
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2CH2OCH2CH(NH2)CO2H·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D +4°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
212-216 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].NCCOC[C@H](N)C(O)=O
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)