Merck
50048
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glycidyl-3-nitrobenzolsulfonat
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
(S)-(+)-Oxiran-2-methanol-3-nitro-benzolsulfonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.24
Beilstein:
4704456
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +21.5±1°, c = 2% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
63-66 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
InChI
1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m0/s1
InChIKey
AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)