Merck
498157
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-galactal
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H28O6Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]22/D −26°, c = 1.1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
278 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[C@@H]1C=CO[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C16H28O6Si/c1-11(17)21-13-8-9-19-14(15(13)22-12(2)18)10-20-23(6,7)16(3,4)5/h8-9,13-15H,10H2,1-7H3/t13-,14-,15-/m1/s1
InChIKey
HSYXDFIWVSUKFT-RBSFLKMASA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)