Merck
496499
Sigma-Aldrich
Adipinsäure-bis-[4-(vinyloxy)-butylester]
98%
Synonym(e):
VEctomer® 4060 Vinylether
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH2CO2(CH2)4OCH=CH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=COCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCOC=C
Rechtliche Hinweise
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)