Merck
496294
Sigma-Aldrich
4,5,5,5-Tetrafluor-4-trifluormethylpenten-1,2-oxid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5F7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.32 (lit.)
bp
81 °C (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(CC1CO1)C(F)(F)F
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)