Merck
496081
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4R,5R)-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolinyl]pyridin
97%
Synonym(e):
2,6-Bis[(4R,5R)-4,5-dihydro-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolyl]pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H23N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]22/D +32°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
135-139 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
phenyl
SMILES String
C[C@H]1N=C(O[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@H](C)[C@H](O4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H23N3O2/c1-16-22(18-10-5-3-6-11-18)29-24(26-16)20-14-9-15-21(28-20)25-27-17(2)23(30-25)19-12-7-4-8-13-19/h3-17,22-23H,1-2H3/t16-,17-,22+,23+/m1/s1
InChIKey
WAQJMWVRZVOTCH-AFXFGAOOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)