Merck
495883
Sigma-Aldrich
1,1′-Bicyclopenten
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.528 (lit.)
bp
67 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CC=C(C1)C2=CCCC2
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
169.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76.11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)