Merck
495867
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)-cyclohexanon-2,2-dimethyltrimethylen-ketal -hydrochlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H23NO2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
229-234 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].CNC1CCC2(CC1)OCC(C)(C)CO2
InChI
1S/C12H23NO2.ClH/c1-11(2)8-14-12(15-9-11)6-4-10(13-3)5-7-12;/h10,13H,4-9H2,1-3H3;1H
InChIKey
SUTDEUGEHVLMEF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-dimethyltrimethylene ketal hydrochloride is also known as N,3,3-trimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine hydrochloride (1:1).
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)