Merck
495697
Sigma-Aldrich
Chrom(III)-1,1,1-trifluoracetylacetonat
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
Cr(C5H4F3O2)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
140 °C (lit.)
SMILES String
C\C(O[Cr](O\C(C)=C\C(=O)C(F)(F)F)O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C/C(=O)C(F)(F)F
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)