Wichtige Dokumente
495522
Caesiumaluminiumfluorid
−200 mesh, ≥99.9%
About This Item
Assay
≥99.9%
Partikelgröße
−200 mesh
mp (Schmelzpunkt)
423-436 °C (lit.)
Dichte
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cs+].F[Al-](F)(F)F
InChI
1S/Al.Cs.4FH/h;;4*1H/q+3;+1;;;;/p-4
InChIKey
UYFXWCIZFDKSTJ-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)