Merck
495417
Sigma-Aldrich
Barium-Aluminium-Legierung
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
Synonym(e):
BaAl4
About This Item
Lineare Formel:
BaAl4
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99% trace metals basis
Form
powder
Zusammensetzung
aluminum, 44 wt. %
Barium, 56 wt. %
Partikelgröße
−325 mesh
Dichte
3.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al].[Ba]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)