Merck
495387
Sigma-Aldrich
5-Sulfoisophthalsäure Monolithiumsalz
Synonym(e):
5-(Lithiosulfo)isophthalic acid
About This Item
Lineare Formel:
LiO3SC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Verunreinigungen
<10% water
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].OC(=O)c1cc(cc(c1)S([O-])(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.Li/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6(2-4)16(13,14)15;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
GGKPBCOOXDBLLG-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Monomer for water-dispersible polyesters.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)