Merck
493899
Sigma-Aldrich
(3aS,7R,7aS)-7-(Benzyloxycarbonylamino)-7,7a-dihydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-(3aH)-on
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
SMILES String
CC1(C)O[C@H]2[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C=CC(=O)[C@H]2O1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)